Läs mer
5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-a-[5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2-methoxyphenyl]-2-methoxy-a-(4-methoxyphenyl)benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-alpha-[5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2-methoxyphenyl]-2-methoxy-alpha-(4-methoxyphenyl)benzenemethanol |
| CAS | 235106-88-4 |
| Molekylformel | C34H42O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H42O8/c1-32(2)18-39-30(40-19-32)22-8-14-28(37-6)26(16-22)34(35,24-10-12-25(36-5)13-11-24)27-17-23(9-15-29(27)38-7)31-41-20-33(3,4)21-42-31/h8-17,30-31,35H,18-21H2,1-7H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)C(O)(c2cc(ccc2OC)C3OCC(C)(C)CO3)c4cc(ccc4OC)C5OCC(C)(C)CO5 |
| IUPAC-namn | bis[5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-2-methoxyphenyl]-(4-methoxyphenyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 578.69 |
| Formel vikt | 578.288 |