Läs mer
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetrametyl-1,1'-spirobisindan, 97%
Produktkod. 11489697
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489697 250 g 250g
11479697 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22170.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340,419 g/mol
5,5',6,6'-tetrahydroxi-3,3,3',3'-tetrametyl-1,1'-spirobisindan används vid framställningen av 4,7,4',7'-tetrabrom-3,3,3',3'-tetrametyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1'-, 6,1'-, 5,3', 3'-, 3'-tetrahydro-[6,1'-, 6,1'-, 6-, 1'-, 3'-tetrahydro-[6,1'-, 6,1'-, 5,3'-, 3', bromering med brom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5,5′ ,6,6′ -Tetrahydroxi-3,3,3′ ,3′ - tetrametyl-1,1′ -spirobisindan används vid framställning av 4,7,4′ ,7′ -tetrabrom-3,3,3′ ,3′ -tetrametyl-2,3,2′ ,3′ -tetrahydro-[1,1′ ] spirobiinden-5,6,5′ ,6′ -tetraol genom bromering med hjälp av brom.
Löslighet Något löslig i metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-08-7
Molekylformel C21H24O4
Molekylvikt (g/mol) 340.419
MDL-nummer MFCD00021235
InChI-nyckel POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl
PubChem CID 66162
IUPAC-namn 1,1,1',1'-tetrametyl-3,3'-spirobi[2H-inden]-5,5',6,6'-tetrol
LEDER CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 2226231
Löslighetsinformation Lätt löslig i metanol.
Formel vikt 340.42
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.