Läs mer
5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftalenkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10066012
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10066012 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10680135 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10066012 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27101CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 103031-30-7
Molekylformel C15H20O2
Molekylvikt (g/mol) 232.323
MDL-nummer MFCD04115382
InChI-nyckel KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, 2-naphthalenecarboxylicacid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, acmc-1c8hs, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthoic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylicacid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 227638
IUPAC-namn 5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-karboxylsyra
LEDER CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232.32
Procent renhet 97%