Läs mer
5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftalensulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10484183
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10484183 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10671865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10484183 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27103CB
Kemiska identifierare
CAS 132392-26-8
Molekylformel C14H19ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 286.814
MDL-nummer MFCD04115384
InChI-nyckel BEAYCJSJSMOLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795467
IUPAC-namn 5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 286.82
Procent renhet 97%