Läs mer
(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10797885
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10797885 1 g Amber Glass Bottle 1g
10693835 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797885 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27113DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 148749-58-0
Molekylformel C15H23N
Molekylvikt (g/mol) 217.36
MDL-nummer MFCD09966143
InChI-nyckel GVSNYOXKXQRGRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl methylamine, 5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl methanamine, 5,5,8,8-tetramethyl-2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl methylamine, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl methanamine
PubChem CID 20647212
IUPAC-namn (5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)methanamine
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(CN)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphth-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 217.35
Procent renhet 97%