Läs mer
5-(5-brom-2-tienyl)isoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672055
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672055 1 g 1g
10664765 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10672055 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC16010DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 138716-31-1
Molekylformel C7H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 230.079
MDL-nummer MFCD03618406
InChI-nyckel FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
PubChem CID 2757026
IUPAC-namn 5-(5-bromtiofen-2-yl)-1,2-oxazol
LEDER C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 230.08
Procent renhet 97%