Läs mer
5-(5-klor-1,2,4-tiadiazol-3-yl)tiofen-2-sulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10438022
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10438022 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10683613 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10438022 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08412CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 306937-21-3
Molekylformel C6H2Cl2N2O2S3
Molekylvikt (g/mol) 301.174
MDL-nummer MFCD02180888
InChI-nyckel DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2735820
IUPAC-namn 5-(5-klor-1,2,4-tiadiazol-3-yl)tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 301.2
Procent renhet 95%