Läs mer
5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(5-Chlorosulfonyl-2-ethoxyphenyl)-3-propyl-1,6-dihydro-7H |
| CAS | 139756-31-3 |
| Molekylformel | C16 H17 Cl N4 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sildenafil Impurity 70 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN4O4S/c1-3-5-11-13-14(21-20-11)16(22)19-15(18-13)10-8-9(26(17,23)24)6-7-12(10)25-4-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,20,21)(H,18,19,22) |
| LEDER | CCCc1n[nH]c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-ethoxy-3-(7-oxo-3-propyl-1,6-dihydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.85 |
| Formel vikt | 396.0659 |