Läs mer
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene |
| CAS | 4805-22-5 |
| Molekylformel | C8H4Br2S2 |
| MDL-nummer | MFCD00219110 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | BrC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.06 |
| Procent renhet | 98% |