Läs mer
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiofen, 98 %
Produktkod. 15422808
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15422808 25 g 25g
15412808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15422808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56337.14
 Begränsad artikel
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324,048 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens och en OLED (organisk lysdiod) mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv farmaceutisk ingrediens och en OLED (organisk lysdiod
) mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4805-22-5
Molekylformel C8H4Br2S2
Molekylvikt (g/mol) 324.048
MDL-nummer MFCD00219110
InChI-nyckel SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
IUPAC-namn 2-brom-5-(5-bromtiofen-2-yl)tiofen
LEDER C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Smältpunkt 144 °C till 146 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 324.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.