Läs mer
5,5-Diethoxypentanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,5-Diethoxypentanal |
| CAS | 79893-96-2 |
| Molekylformel | C9 H18 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O3/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CCCC=O)OCC |
| IUPAC-namn | 5,5-diethoxypentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vikt | 174.1256 |