Läs mer
5,5-dimetyl-1,3-cyklohexandion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10560571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10560571 100 g Glasflaska 100g
10666492 25 g Glasflaska 25g
10666682 500 g Glasflaska 500g
10502544 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10560571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116151000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126-81-8 | C8H12O2 | 140.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-81-8
Molekylformel C8H12O2
Molekylvikt (g/mol) 140.18
MDL-nummer MFCD00001588
InChI-nyckel BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimedone, 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, cyclomethone, medon, methone, dimedon, methon, 1,3-cyclohexanedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyldihydroresorcinol, 5,5-dimethylhydroresorcinol
PubChem CID 31358
IUPAC-namn 5,5-dimetylcyklohexan-1,3-dion
LEDER CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 5-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 147.0°C to 150.0°C
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H6(=O)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 559
Fieser 01,266
Merck Index 15, 3264
Löslighetsinformation Solubility in water: 5 % (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,benzene,chloroform,and acetic acid
Formel vikt 140.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.