Läs mer
5,5-dimetyl-1,3-dioxan-2-one, tekniker.
Produktkod. 11382696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382696 5 g 5g
11372696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08767.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3592-12-9 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3592-12-9
Molekylformel C6H10O3
Molekylvikt (g/mol) 130.14
MDL-nummer MFCD00014650
InChI-nyckel JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
PubChem CID 137984
IUPAC-namn 5,5-dimetyl-l,3-dioxan-2-on
LEDER CC1(COC(=O)OC1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Smältpunkt 105 °C till 114 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 109055
Formel vikt 130.14
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.