Läs mer
5,5-dimetyl-1,3-dioxan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 872-98-0 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)COCOC1 |
| IUPAC-namn | 5,5-dimetyl-1,3-dioxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.158 |
| Formel vikt | 116.0837 |