Läs mer
5,5-dimetyl-1-pyrrolin N-oxid, TRC
Produktkod. 30388245
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30388245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4736651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3317-61-1
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
Synonym 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
LEDER CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 113.0841