Läs mer
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine, 98%
Produktkod. 11421310
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421310 5 g 5g
11431310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421310 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26378.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1762-34-1 | C12H12N2 | 184.242 g/mol
5,5'-dimetyl-2,2'-bipyridin används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används också som råmaterial vid syntes av färgämnen och jordbrukskemikalier. Det används som en prekursor för framställning av 5-metyl-5'vinyl-2,2'-bipyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5,5′ -Dimetyl-2,2′ -bipyridin används i stor utsträckning som en mellanprodukt i organisk syntes och läkemedel. Det används också som råmaterial vid syntes av färgämnen och jordbrukskemikalier. Det används som en prekursor för framställning av 5-metyl-5'vinyl-2,2'-bipyridin.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1762-34-1
Molekylformel C12H12N2
Molekylvikt (g/mol) 184.242
MDL-nummer MFCD01740554
InChI-nyckel PTRATZCAGVBFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridine, abametapir, 5,5'-dimethyl-2,2'-dipyridyl, 6,6'-bi-3-picoline, 5,5'-dimethyl-2,2'-bipyridyl, 6,6'-di-3-picolyl, 6,6'-di-3-picoline, unii-6uo390amfb, 2,2'-bipyridine, 5,5'-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,2-dipyridyl
PubChem CID 15664
IUPAC-namn 5-metyl-2-(5-metylpyridin-2-yl)pyridin
LEDER CC1=CN=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
Smältpunkt 114°C to 117°C
Kokpunkt 140°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 184.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.