Läs mer
5,5'-dimetyl-2,2'-bitiofen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10762053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762053 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10762053 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357950010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16303-58-5 | C10H10S2 | 194,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5′-Dimethyl-2,2′-bithiophene
Namnnotering 99%
CAS 16303-58-5
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 65 °C till 68 °C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,9 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C10H10S2
MDL-nummer MFCD01927313
Kvantitet 1 g
Synonym 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophene, 5,5'-dimethyl-2,2'-bithiophenyl, 2-methyl-5-5-methylthiophen-2-yl thiophene, 2,2'-bi 5-methylthiophene, 2,2'-bithiophene,5,5'-dimethyl, 5,5'-dimethyl-2,2' bithiophenyl, 5-methyl-2-5-methyl 2-thienyl thiophene
InChI-nyckel DKHDQTBBXQMFPP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(S1)C2=CC=C(S2)C
IUPAC-namn 2-metyl-5-(5-metyltiofen-2-yl)tiofen
Molekylvikt (g/mol) 194.32
PubChem CID 284486
Formel vikt 194.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.