Läs mer
5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane, TRC
Produktkod. 30365498
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365498 500 mg
30355711 1 g
30351257 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365498 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD356890500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7651-50-5
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Synonym 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
IUPAC-namn 5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-1,3-dioxane
LEDER CC(C)C1OCC(C)(C)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 158.1307