Läs mer
5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-Oxide |
| CAS | 176793-52-5 |
| Molekylformel | C7 H13 N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2H-Pyrrole-3-methanol, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 1-oxide, (2,2-Dimethyl-1-oxido-3,4-dihydropyrrol-1-ium-3-yl)methanol, 5,5-Dimethyl-4-hydroxymethyl-1-pyrroline N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-7(2)6(5-9)3-4-8(7)10/h4,6,9H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1(C)C(CO)CC=[N+]1[O-] |
| IUPAC-namn | (2,2-dimethyl-1-oxido-3,4-dihydropyrrol-1-ium-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.18 |
| Formel vikt | 143.0946 |