Läs mer
5,5-dimetylhexan-2,4-dion, 99 %
Product Code. 11397886
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11397886 1 g 1g
11307896 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11397886 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13104.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 7307-04-2 | C9H9NO4 | 195,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7307-04-2
MDL-nummer MFCD00142767
Specifications
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
Kokpunkt 60 °C (10 mmHg)
Flampunkt 57 °C (134 °F)
Molekylformel C8H14O2
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 969813
Synonym 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
InChI-nyckel LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 5,5-dimetylhexan-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 142.20
PubChem CID 81741
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.