Läs mer
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 99%
Produktkod. p-7046091
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11397886
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13104.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7307-04-2 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7307-04-2
MDL-nummer MFCD00142767
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
Kokpunkt 60°C (10 mmHg)
Flampunkt 57°C (134°F)
Molekylformel C8H14O2
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 969813
Synonym 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
InChI-nyckel LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 5,5-dimetylhexan-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 142.20
PubChem CID 81741
Formel vikt 142.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.