Läs mer
5,5-dimetylhydantoin, 97 %
Produktkod. 11312136
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312136 100 g 100g
11322136 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03388.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-71-4
Molekylformel C5H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00005266
InChI-nyckel YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC-namn 5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CC1(C)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethylhydantoin
Smältpunkt 174 °C till 178 °C
Flampunkt 193 °C (379 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 2827
Formel vikt 128.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.