Läs mer
5,5-dimetylhydantoin, 97 %
Produktkod. 10500581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10500581 250 g Plastflaska 250g
10418070 1 kg Plastflaska 1kg
10474535 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10500581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116312500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-71-4
Molekylformel C5H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00005266
InChI-nyckel YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
PubChem CID 6491
IUPAC-namn 5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion
LEDER CC1(C)NC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 5-Dimethylhydantoin
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 175,0 °C till 180,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,25 % max. (60 °C, 2 timmar, 1 mm Hg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i alkohol och eter, löslig i etanol, etyleter, aceton
Formel vikt 128.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.