Läs mer
5,5-dimetylhydantoin, TRC
Produktkod. 30379819
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30379819 100 g
1 options
Produktkod. 30379819 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD473300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Dimethylhydantoin
CAS 77-71-4
Molekylformel C5H8N2O2
Kvantitet 100 g
Synonym 5,5-Dimethyl-2,4-imidazolidinedione, 4,4-Dimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 5,5-Dimethylhydantoin, DM Hydantoin, DMH, Dantoin 736, Dantoin DMH, Dimethylhydantoin, Fennosurf 300, NSC 8652
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2/c1-5(2)3(8)6-4(9)7-5/h1-2H3,(H2,6,7,8,9)
LEDER CC1(C)NC(=O)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 128.13
Formel vikt 128.0586