missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5,5-Diphenyl-d10-hydantoin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenytoin-D10 |
| CAS | 65854-97-9 |
| Molekylformel | C15 2H10 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 5,5-di(phenyl-d5)- (9 CI), Phenytoin-D10, 5,5-(Diphenyl-d10)hydantoin |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H,(H2,16,17,18,19)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C2(NC(=O)NC2=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c3[2 H] |
| IUPAC-namn | 5,5-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.33 |
| Formel vikt | 262.1526 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?