Läs mer
5,5-Difenyl Hydantoin, TRC
Produktkod. 18093700
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093700 10 g
18020200 5 g
18043820 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18093700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49165010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-41-0
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8CI), 5,5-Diphenyl-1H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dione
LEDER O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenytoin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
Formel vikt 252.0899
Procent renhet >95%