Läs mer
5,5-Difenylhydantoin-3-smörsyra, TRC
Produktkod. 30372673
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372673 10 mg
30377632 100 mg
30380774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30372673 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49168010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56976-66-0
Molekylformel C19 H18 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 338.36
IUPAC-namn 4-(2,5-dioxo-4,4-difenylimidazolidin-1-yl) butansyra
LEDER OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Formel vikt 338.1267