Läs mer
5,5-Difenylhydantoin, 99%
Produktkod. 11468866
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468866 100 g 100g
11458866 25 g 25g
11334679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17013.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-41-0 | C15H12N2O2 | 252,273 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-41-0
Molekylformel C15H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 252.273
MDL-nummer MFCD00005264
InChI-nyckel CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5-Diphenylhydantoin
Smältpunkt 293 °C till 298 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 384532
Merck Index 14,7322
Formel vikt 252.27
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.