Läs mer
5,5-Diphenylhydantoin, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 57-41-0 |
| Smältpunkt | 292°C to 295°C |
| MDL-nummer | MFCD00005264 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 5,5-Diphenylhydantoin, Phenytoin, 5,5-Diphenylhydantoin |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Kvalitet | Research |