Läs mer
5,5-difenylhydantoinnatriumsalt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11946251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11946251 100 g Glasflaska 100g
11936251 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11946251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 630-93-3 | C15H11N2NaO2 | 274.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-93-3
Molekylformel C15H11N2NaO2
Molekylvikt (g/mol) 274.26
MDL-nummer MFCD00069674,MFCD00005264
InChI-nyckel FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
PubChem CID 131674077
LEDER [Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Smältpunkt 295°C to 298°C
Färg Vitt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99%
Merck Index 15,7433
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
IUPAC-namn 5,5-difenylimidazolidin-2,4-dion; molekylärt väte; natrium
Formel vikt 274.25
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361fd-Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.