Läs mer
5,5'-Ditiobi (2-nitrobenzoesyra), 99 %
Produktkod. 11476887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476887 1 g 1g
11486887 5 g 5g
11496887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11476887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14331.03
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396,34 g/mol
Reagens för bestämning av sufhydrylgrupper. 5,5'-ditiobis-(2-nitrobensoesyra) används i stor utsträckning som en icke-fluorescerande sond för att kvantifiera antalet eller koncentrationen av tiolgrupper i ett prov. Det fungerar som ett klyvbart tvärbindningsmedel. Den finner en viktig tillämpning som ett känsligt reagens för att bestämma innehållet av fritt sulfhydryl i proteiner, peptider och vävnader. Det används också i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) för att bestämma alkyltiolhalten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reagens för bestämning av sufhydrylgrupper.5,5′ -ditiobis-(2-nitrobensoesyra) används allmänt som en icke-fluorescerande sond för att kvantifiera antalet eller koncentrationen av tiolgrupper i ett prov. Det fungerar som ett klyvbart tvärbindningsmedel. Den finner en viktig tillämpning som ett känsligt reagens för att bestämma innehållet av fritt sulfhydryl i proteiner, peptider och vävnader. Det används också i högpresterande vätskekromatografi (HPLC) för att bestämma alkyltiolhalten.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-78-3
Molekylformel C14H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 396.34
MDL-nummer MFCD00007140
InChI-nyckel KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC-namn 5-[(3-karboxi-4-nitrofenyl)disulfanyl]-2-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 1896821
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 396.36
Procent renhet 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.