Läs mer
5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoesyra), 99 %
Produktkod. 15198288 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15198288 5 g Glasflaska 5g
15254604 1 g Glasflaska 1g
15182459 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15198288 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 SEK
    834.65 SEK / 5g
    Save 95.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69-78-3
Molekylformel C14H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 396.34
MDL-nummer MFCD00007140
InChI-nyckel KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC-namn 5-[(3-karboxi-4-nitrofenyl)disulfanyl]-2-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Smältpunkt 240,0 °C till 245,0 °C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig
Formel vikt 396.34
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.