Läs mer
5-(5-metyl-2-furyl)tieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464556
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464556 5 g 5g
15454556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58812.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
CAS: 1421263-42-4 | Molekylformel: C11H8N2O2S | Molekylvikt: 232,257 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1421263-42-4
Molekylformel C11H8N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 232.257
MDL-nummer MFCD22988976
InChI-nyckel PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 97030364
IUPAC-namn 5-(5-metylfuran-2-yl)-3H-tieno[2,3-d]pyrimidin-4-on
LEDER CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.