Läs mer
5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2167953-44-6 |
| Molekylformel | C11H12N2O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-16-11(15)8-4-7(5-12-6-8)9-2-3-10(14)13-9/h4-6,9H,2-3H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COC(=O)c1cncc(c1)C2CCC(=O)N2 |
| IUPAC-namn | methyl 5-(5-oxopyrrolidin-2-yl)pyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vikt | 220.0848 |