Läs mer
5,5' '-(Propan-2,2-diyl)bis(([1,1'-bifenyl]-2-ol)), TRC
Produktkod. 30409452
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409452 100 mg
30420231 10 mg
30416442 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409452 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP835303100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24038-68-4
Molekylformel C27 H24 O2
Molekylvikt (g/mol) 380.48
Synonym 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxy-3-fenylfenyl)propan-2-yl]-2-fenylfenol
LEDER CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol PH
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Formel vikt 380.1776