Läs mer
5-({[5-(trifluormetyl)-2-pyridyl]tio}metyl)-2-furonsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10151172
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10151172 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10475322 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10151172 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06169CB
Kemiska identifierare
CAS 238742-86-4
Molekylformel C12H8F3NO3S
Molekylvikt (g/mol) 303.26
MDL-nummer MFCD00099971
InChI-nyckel MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2736458
IUPAC-namn 5-[[5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]sulfanylmetyl]furan-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 303.26
Procent renhet 97%