Läs mer
5-[5-(trifluormetyl)isoxazol-3-yl]tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672833
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672833 250 mg 250mg
10232842 1 g 1g
10366804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10672833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09559CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 229956-98-3
Molekylformel C8H3ClF3NO3S2
Molekylvikt (g/mol) 317.681
MDL-nummer MFCD00831001
InChI-nyckel TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2777526
IUPAC-namn 5-[5-(trifluormetyl)-1,2-oxazol-3-yl]tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 317.69
Procent renhet 97%