Läs mer
5,6,7,7a-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,7a-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridino |
| CAS | 109904-26-9 |
| Molekylformel | C26 H23 N O S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Prasugrel Impurity 44 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23NOS/c28-25-18-20-19-27(17-16-24(20)29-25)26(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-15,19,24H,16-18H2 |
| LEDER | O=C1CC2=CN(CCC2S1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | 5-trityl-3,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.53 |
| Formel vikt | 397.15 |