Läs mer
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinon Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30412240
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412240 5 g
30412239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30412240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2957805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115473-15-9
Molekylformel C7 H9 N O S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 191.68
Synonym Prasugrel Impurity 7
IUPAC-namn 5,6,7,7a-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-2-one; hydroklorid
LEDER Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Formel vikt 191.0172