Läs mer
5,6,7,8-Tetradehydro Risperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,8-Tetradehydro Risperidone |
| CAS | 108855-18-1 |
| Molekylformel | C23 H23 F N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 1,2-Benzisoxazole','4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h2-6,10,14,16H,7-9,11-13H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5C=CC=CC5=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.45 |
| Formel vikt | 406.1805 |