Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-1-nafthalenol, TRC
Produktkod. 30412898
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30412898 5 g
1 options
Produktkod. 30412898 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2942655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Molekylformel C10H12O
Kvantitet 5 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
LEDER Oc1cccc2CCCCc12
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydronafthalen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 148.2
Formel vikt 148.0888