Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
| CAS | 529-35-1 |
| Molekylformel | C10H12O |
| MDL-nummer | MFCD00001734 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | OC1=C2CCCCC2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhet | 98% |