Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naftol, 99 %
Produktkod. 11317705
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317705 50 g 50g
11307705 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02416.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 529-35-1 | C10H12O | 148,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-35-1
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00001734
InChI-nyckel SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
PubChem CID 68258
ChEBI CHEBI:45900
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-ol
LEDER OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Smältpunkt 69 °C till 71 °C
Kokpunkt 264 °C till 265 °C (705 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1865081
Formel vikt 148.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.