Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10294410 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10294410 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10294410 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 104650250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2217-41-6
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.22
MDL-nummer MFCD00001736
InChI-nyckel SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamine, 5-aminotetralin, 1-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-tetralylamine, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, tetralin-5-amine, alpha-tetrahydronaphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenamine
PubChem CID 16671
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
LEDER NC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Namnnotering tech., 90%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38.0°C
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.0560g/mL, 1.056
Kokpunkt 275.0°C to 277.0°C (713.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, 1197
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in organic solvents (20°C)
Formel vikt 147.22
Procent renhet 98%
Kvalitet Technical
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.