Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naftylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| CAS | 2217-41-6 |
| Molekylformel | C10H13N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2 |
| LEDER | Nc1cccc2CCCCc12 |
| IUPAC-namn | 5,6,7,8-tetrahydronafthalen-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vikt | 147.1048 |