Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naftol, 98 %
Produktkod. 15458919
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458919 5 g 5g
15468919 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458919 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10164.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1125-78-6
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.205
MDL-nummer MFCD00001738
InChI-nyckel UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-ol
LEDER C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Smältpunkt 60°C to 63°C
Kokpunkt 275°C to 276°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1101302
Formel vikt 148.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.