Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydro-9H-pyrido[3,2-b]indol-9-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488995
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488995 250 mg 250mg
15478995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35275.MD
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198141-12-7
Molekylformel C11H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 186.214
InChI-nyckel FATNUJIDKOPJRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7,8-dihydro-5h-pyrido 3,2-b indol-9 6h-one, 5,6,7,8-tetrahydro-9h-pyrido 3,2-b indol-9-one, fatnujidkopjrf-uhfffaoysa
PubChem CID 10773892
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,2-b]indol-9-on
LEDER C1CC2=C(C(=O)C1)C3=C(N2)C=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydro-9H-pyrido[3,2-b]indol-9-one
Smältpunkt 265°C (decomposition)
Färg Brun
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 186.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.