Läs mer
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine, TRC
Produktkod. 30418926
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418926 10 mg
30416028 100 mg
30415544 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30418926 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT20561810MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75704-51-7
Molekylformel C9 H12 N2
Molekylvikt (g/mol) 148.21
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydro-2H-isoquinolin-1-imine
LEDER N=C1NC=CC2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Formel vikt 148.1