Läs mer
5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra, Mikromol
Beskrivning
5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid |
| CAS | 4242-18-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | OC(=O)c1cccc2CCCCc12 |
| Visa mer |