Läs mer
5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30418235
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30418235 2 g
1 options
Produktkod. 30418235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2941002G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Molekylformel C11 H12 O2
Kvantitet 2 g
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid','5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid','5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cccc2CCCCc12
IUPAC-namn 5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837